Learn More
ASTM Método D5134 Mezcla de comprobación de linealidad, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-dimethylheptane∣2,4-Dimethylhexane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣Benzene∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣Toluene |
| CAS | 2213-23-2, 589-43-5, 592-27-8, 591-76-4, 71-43-2, 142-82-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-dimethylheptane∣2,4-Dimethylhexane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣Benzene∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣Toluene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Cantidad | 10 x 25 mg |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4-dimethylheptane 10 %∣2,4-Dimethylhexane 10 %∣2-Methylheptane 10 %∣2-Methylhexane 10 %∣Benzene 10 %∣n-Heptane 10 %∣n-Hexane 10 %∣n-Nonane 10 %∣n-Octane 10 %∣Toluene 10 % |