Learn More
ASTM Método D5134 Mezcla de evaluación de columna, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3,3-trimethylpentane∣2-Methylheptane∣2-Methylpentane∣4-Methylheptane∣n-Heptane∣n-Octane∣Toluene |
| CAS | 560-21-4, 592-27-8, 107-83-5, 589-53-7, 142-82-5, 111-65-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3,3-trimethylpentane∣2-Methylheptane∣2-Methylpentane∣4-Methylheptane∣n-Heptane∣n-Octane∣Toluene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Toluene 0.5 %∣2,3,3-trimethylpentane 1 %∣2-Methylheptane 1 %∣4-Methylheptane 1 %∣n-Heptane 1 %∣n-Octane 1 %∣2-Methylpentane 94.5 % |