Learn More
ASTM Método D4815 Mezcla de sincronización de válvulas, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| CAS | 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 96-37-7, 110-54-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diisopropyl ether 10 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 10 wt%∣Methyl tert-butyl ether 10 wt%∣n-Hexane 59.8 wt%∣Methylcyclopentane 100000 mg/kg |