Learn More
ASTM Método D4815 Mezcla de picos cuantitativos, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30325018 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30325018 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000186
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxyethane∣1-Propanol∣2-Butanol∣Benzene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Diisopropyl ether∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isobutanol∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Alcohol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)
CAS 110-71-4, 71-23-8, 78-92-2, 71-43-2, 71-36-3, 108-20-3
Nombres de analitos o componentes 1,2-Dimethoxyethane∣1-Propanol∣2-Butanol∣Benzene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Diisopropyl ether∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isobutanol∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Alcohol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME)
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Cantidad 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Diisopropyl ether 4 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 4 wt%∣Methyl tert-butyl ether 4 wt%∣Methylcyclopentane 4 wt%∣Benzene 5 wt%∣1,2-Dimethoxyethane 6 wt%∣1-Propanol 7.3 wt%∣2-Butanol 7.3 wt%∣Butyl Alcohol, n-butanol 7.3 wt%∣Ethanol 7.3 wt%∣Isobutanol 7.3 wt%∣Isopropyl alcohol 7.3 wt%∣Methanol 7.3 wt%∣tert.-Butanol 7.3 wt%∣tert-Amyl Alcohol 7.3 wt%∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 7.3 wt%