Learn More
ASTM Método D4815/D5599 Mezcla estándar interna 5-10% en gasolina libre de oxigenados, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethoxyethane∣Ethanol∣Regular Unleaded Gasoline |
| CAS | 110-71-4, 64-17-5, 8006-61-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2-Dimethoxyethane∣Ethanol∣Regular Unleaded Gasoline |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Oxygenate Free Gasoline |
| Industry Type | Food Testing |
| Cantidad | 60 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2-Dimethoxyethane 5 %∣Ethanol 10 %∣Regular Unleaded Gasoline 85 % |