Learn More
ASTM Método D4815/D5599 1,2-dimetoxietano IS, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
30316843 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 30316843 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010060
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethoxyethane
CAS 110-71-4
Nombres de analitos o componentes 1,2-Dimethoxyethane
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C4 H10 O2
Concentración 1000000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethane, 1,2-dimethoxy-, 1,2-Dimethoxyethane, 1,2-Ethanediol, dimethyl ether, 2,5-Dioxahexane, DME, DME (glycol ether), Dimethyl Cellosolve, Ethylene dimethyl ether, Ethylene glycol dimethyl ether, Glycol dimethyl ether, Glyme, Hisolve MMM, Methyl Monoglyme, Monoethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme, NSC 60542, α,β-Dimethoxyethane
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COCCOC
Nombre IUPAC 1,2-dimetoxietano
Peso molecular (g/mol) 90.12
Cantidad 2 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0681 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.