Learn More
ASTM Método D4815/D5599 1,2-dimetoxietano IS, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dimethoxyethane |
| CAS | 110-71-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2-Dimethoxyethane |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C4 H10 O2 |
| Concentración | 1000000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ethane, 1,2-dimethoxy-, 1,2-Dimethoxyethane, 1,2-Ethanediol, dimethyl ether, 2,5-Dioxahexane, DME, DME (glycol ether), Dimethyl Cellosolve, Ethylene dimethyl ether, Ethylene glycol dimethyl ether, Glycol dimethyl ether, Glyme, Hisolve MMM, Methyl Monoglyme, Monoethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme, NSC 60542, α,β-Dimethoxyethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOC |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?