Learn More
ASTM Método D4059 Aroclor 1260 500 μg/g en aceite de transformador, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30319395 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30319395 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010450TR
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aroclor 1260
CAS 11096-82-5
Nombres de analitos o componentes Aroclor 1260
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H4 Cl6
Concentración 500 μg/g
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Aroclor 1260, PCB 1260
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-3-1-5(9(15)11(7)17)6-2-4-8(14)12(18)10(6)16/h1-4H
SMILES ClC(C(Cl)=C(Cl)C=C1)=C1C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C2
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-4-(2,3,4-triclorofenil)benceno
Solvent or Matrix Transformer Oil
Peso molecular (g/mol) 360.87816
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8444 g/mol