Learn More
ASTM Método D4059 Aroclor 1254 500 μg/g en aceite de transformador, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aroclor 1254 |
| CAS | 11097-69-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Aroclor 1254 |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Concentración | 50 μg/g |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Aroclor 1254, PCB 1254 |
| Solvent or Matrix | Transformer Oil |
| Cantidad | 1 mL |