Learn More
ASTM Método D3710 Estándar de calibración cuantitativa, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethylpentane∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣n-Butylbenzene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 108-08-7, 78-78-4, 107-83-5, 104-51-8, 124-18-5, 112-40-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4-Dimethylpentane∣2-Methylbutane∣2-Methylpentane∣n-Butylbenzene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Pentadecane 2.3 %∣n-Tetradecane 2.3 %∣n-Tridecane 2.3 %∣n-Butylbenzene 3.5 %∣n-Decane 3.5 %∣n-Dodecane 3.5 %∣Propylbenzene 4.7 %∣2,4-Dimethylpentane 5.8 %∣2-Methylpentane 5.8 %∣n-Hexane 5.8 %∣n-Octane 5.8 %∣n-Pentane 8.1 %∣2-Methylbutane 10.5 %∣n-Heptane 10.5 %∣Toluene 11.6 %∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 14 % |