Learn More
ASTM Método D3606 Estándar de verificación 10-50 mL/L en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| CAS | 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctano |
| Cantidad | 10 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ethanol 0 mL/L∣Benzene 10 mL/L∣2-Butanol 40 mL/L∣Toluene 50 mL/L |