Learn More
ASTM Método D3606 Kit de benceno en gasolina con IS en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butanol∣Benzene∣Toluene |
| CAS | 78-92-2, 71-43-2, 108-88-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Butanol∣Benzene∣Toluene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctano |
| Cantidad | 7 x 2 mL |