Learn More
ASTM Solución de calibración del método D2887, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312244 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312244 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA0900101CH
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Decane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane∣n-Tetratetracontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 142-82-5, 544-76-3
Nombres de analitos o componentes n-Decane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane∣n-Tetratetracontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Cloroformo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Dotriacontane 100 μg/mL∣n-Hexatriacontane 100 μg/mL∣n-Tetratetracontane 100 μg/mL∣Octacosane 100 μg/mL∣Tetracontane 100 μg/mL∣n-Eicosane 200 μg/mL∣Tetracosane 200 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Heptane 600 μg/mL∣n-Hexane 600 μg/mL∣n-Nonane 800 μg/mL∣n-Octane 800 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Decane 1200 μg/mL∣n-Dodecane 1200 μg/mL∣n-Tetradecane 1200 μg/mL∣n-Undecane 1200 μg/mL