Learn More
ASTM Método D1319 Aromáticos y olefinas por mezcla FIA 20% LV Tolueno y 5% LV 1-Hexeno en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene |
| CAS | 592-41-6, 540-84-1, 108-88-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctano |
| Cantidad | 16oz |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Hexene 5 wt%∣Toluene 20 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 75 wt% |