Learn More
ASTM D8399 Mezcla de pesticidas 4 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323613 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323613 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000735AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acequinocyl∣Aldicarb∣Bifenazate∣Clofentezine∣Daminozide∣Dinotefuran∣Dodemorph∣Methoprene∣Pyrethrins∣Spinosad∣Thiophanate-methyl
CAS 57960-19-7, 116-06-3, 149877-41-8, 74115-24-5, 1596-84-5, 165252-70-0
Nombres de analitos o componentes Acequinocyl∣Aldicarb∣Bifenazate∣Clofentezine∣Daminozide∣Dinotefuran∣Dodemorph∣Methoprene∣Pyrethrins∣Spinosad∣Thiophanate-methyl
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acequinocyl 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dinotefuran 100 μg/mL∣Dodemorph 100 μg/mL∣Methoprene 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Thiophanate-methyl 100 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.