Learn More
ASTM D8399 Mezcla de pesticidas 1 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Boscalid∣Buprofezin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Cyprodinil∣Dimethomorph∣Etofenprox∣Etoxazole∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Iprodione∣Malathion∣Methiocarb∣Myclobutanil∣Novaluron∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pirimicarb∣Spinetoram∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Tebufenozide∣Tetrachlorvinphos∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| CAS | 135410-20-7, 131860-33-8, 188425-85-6, 69327-76-0, 63-25-2, 1563-66-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Boscalid∣Buprofezin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Cyprodinil∣Dimethomorph∣Etofenprox∣Etoxazole∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Iprodione∣Malathion∣Methiocarb∣Myclobutanil∣Novaluron∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pirimicarb∣Spinetoram∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Tebufenozide∣Tetrachlorvinphos∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acetamiprid 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Boscalid 100 μg/mL∣Buprofezin 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorantraniliprole 100 μg/mL∣Cyprodinil 100 μg/mL∣Dimethomorph 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Iprodione 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Novaluron 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Pirimicarb 100 μg/mL∣Spinetoram 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Tebuconazole 100 μg/mL∣Tebufenozide 100 μg/mL∣Tetrachlorvinphos 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL∣Thiamethoxam 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL |