Learn More
ASTM D5453 Curva 1, S a 0,5 -10 ppm en isooctano
Código de producto. 30314434
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 2 mL
Código de producto. Cantidad
30314434 6 x 2 mL
1 options
Código de producto. 30314434 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor ALKKTSISOV6CRV1
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Concentración 0.5-10 ppm
Fórmula InChI InChI=1 S/S
Tipo de solución Ampoule Kit
SMILES [S]
Elemento S
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Isooctane
Industry Type Industrial QC
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 6 x 2 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972