Learn More
ASTM D4294, Conjunto C de azufre en diésel: S a 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g, VHG™
Código de producto. 17962846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962846 5 x 100 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17962846 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGKTSDSL4294C5
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
ASTM D4294, Conjunto de azufre C en diésel: S a 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF/UVF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix Diésel
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 5 x 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31,972 g/mol