Learn More
ASTM D4294, Conjunto de azufre B en petróleo pesado (75 cSt): S a 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™
Código de producto. 17942796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
400 ml
17942796 4 x 100 mL 400 ml
1 options
Código de producto. 17942796 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGKTSMIN4294B4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
ASTM D4294, Conjunto de azufre B en petróleo pesado (75 cSt): S a 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF/UVF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 4 x 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31.972 g/mol