Learn More
ASTM D2622, Conjunto de azufre B en petróleo pesado (75 cSt): S a 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™
Descripción
ASTM D2622, Conjunto de azufre B en petróleo pesado (75 cSt): S a 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Métodos | XRF/UVF |
| Nombres de analitos o componentes | Sulfur |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| Nombre IUPAC | azufre |
| Mostrar más |