Learn More
ASTM D2622, Conjunto de azufre A en petróleo ligero (20 cSt): S a 0, 5, 10, 100, 250, 500, 750, 1000 μg/g, VHG™
Código de producto. 17941936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
8 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
800 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17941936 8 x 100 mL 800 ml
1 options
Código de producto. 17941936 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGKTS20MIN2622A8
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
ASTM D2622, Conjunto de azufre A en petróleo ligero (20 cSt): S a 0, 5, 10, 100, 250, 500, 750, 1000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfur
CAS 7704-34-9
Métodos XRF/UVF
Nombres de analitos o componentes Sulfur
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nombre IUPAC azufre
Solvent or Matrix 20 cSt Oil
Peso molecular (g/mol) 32.065
Cantidad 8 x 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 31,972 g/mol