Learn More
Solución estándar ASTM D-6584 Mix 3 (4C), Chem Lab
Código de producto. 15969316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15969316 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15969316 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL40.13783.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    54.60€ / 1 ml
    Ahorro 25.40€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Envase Ampolla en vidrio
Densidad 0.98 g/mL
Temperatura de inflamación 17 °C
Forma física Líquido
Color Incolora
Punto de fusión -42 °C
Punto de ebullición de 115 °C
Solvent or Matrix Piridina
Peso molecular (g/mol) 79.1
Cantidad 1 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ASTM D-6584 Mix 3 (4C) standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ASTM