Learn More
Estándar de referencia de color ASTM (ASTM D6045, D1500)
Código de producto. 16040152
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
16040152 500 ml
16050152 500 ml
16060152 500 ml
16050162 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16040152 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor 134000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los estándares de referencia de color de ASTM son para la calibración rutinaria de los instrumentos de medición de color y la verificación de los datos de las pruebas. Las industrias de procesos de todo el mundo utilizan colorímetros para el control del color de productos como aceites comestibles e industriales, combustibles, productos químicos, farmacéuticos, pinturas y revestimientos.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • 500El tamaño del paquete ml se suministra con MSDS
  • 18 meses de vida útil
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • Fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Tipo Color ASTM 1
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • ASTM Colour Reference Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil
Valores nominales citados