missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Racores rectos de PFA AstiPure™ de la serie RU1

Código de producto. 11994129
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud:50mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
11994129 Longitud:50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11994129 Proveedor Saint-Gobain N.º de proveedor RU10406

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Material PFA
Longitud global (métrico) 50 mm
Para utilizar con For 4 x 6mm dia. tubing
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tipo de producto Racores rectos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.