Learn More
Astilbin, MedChemExpress
Código de producto. 16498998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498998 10 mg 10 miligramos
16459096 100 mg 100 miligramos
16444847 50 mg 50 miligramos
16423876 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0509
MedChemExpress Astilbin is a flavonoid compound and enhances NRF2 activation. Astilbin also suppresses TNF-α expression and NF-κB activation.
Astilbin is a flavonoid compound and enhances NRF2 activation. Astilbin also suppresses TNF-α expression and NF-κB activation.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Astilbin
CAS 29838-67-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22O11
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (222.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1[C@@H]([C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13)O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4O)([H])[C@@H]4O
Peso molecular (g/mol) 450.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.39
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.