Learn More
Astemizole, TRC
Código de producto. 17920935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17920935 25 mg 25 miligramos
17941515 50 mg 50 miligramos
17934865 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17920935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79003025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68844-77-9
Fórmula molecular C28 H31 F N4 O
Peso molecular (g/mol) 458.57
Sinónimo 1H-Benzimidazol-2-amine, 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-, Astemisan, Astemizole, Hismanal, Histamen, Histaminos, Histazol, Kelp, Laridal, Metodik, NSC 329963, Novo-Nastizol A, Paralergin, R 42512, R 43512, Retolen, Waruzol
Nombre IUPAC 1-[(4-fluorofenil)metil]-N-[1-[2-(4-metaxifenil)etil]piperidina-4-il]benzimidazol-2-amina
SMILES COc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Astemizole
Nombres de analitos o componentes Astemizole
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31FN4O/c1-34-25-12-8-21(9-13-25)14-17-32-18-15-24(16-19-32)30-28-31-26-4-2-3-5-27(26)33(28)20-22-6-10-23(29)11-7-22/h2-13,24H,14-20H2,1H3,(H,30,31)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.2482
Porcentaje de pureza >95%