Learn More
Tocris Bioscience™ Astemizole
Código de producto. 18792664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18792664 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18792664 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3489/50
Orally active, potent H1 antagonist. Also KV11.1 (hERG) channel blocker
Orally active, potent histamine H1 antagonist (IC50 = 4 nM) that displays 20-fold, > 250-fold and > 250-fold selectivity over 5-HT, dopamine and muscarinic acetylcholine receptors respectively. Exhibits antimalarial activity in multidrug resistant strains in vitro (IC50 = 227 - 734 nM). Also potent KV11.1 (hERG) channel blocker (IC50 = 0.9 nM) that displays cardiotoxicity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Astemizole
CAS 68844-77-9
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C28H31FN4O
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.57
Pureza >99%
Peso molecular 458.581