Learn More
Astemizol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Astemizole-d3 |
| CAS | 1189961-39-4 |
| Fórmula molecular | C28H28D3FN4O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Astemizole D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H31FN4O/c1-34-25-12-8-21(9-13-25)14-17-32-18-15-24(16-19-32)30-28-31-26-4-2-3-5-27(26)33(28)20-22-6-10-23(29)11-7-22/h2-13,24H,14-20H2,1H3,(H,30,31)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-fluorofenil)metil]-N-[1-[2-[4-(trideuteriometoxi)fenil]etil]piperidin-4-il]benzimidazol-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 461.59 |