Learn More
Astaxantina, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10666374 1 g 1 g
10682862 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 328610010
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 472-61-7 | C40H52O4 | 596.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 472-61-7
Fórmula molecular C40H52O4
Peso molecular (g/mol) 596.85
Número MDL MFCD00672621
Clave InChI MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
Sinónimo astaxanthine, all-trans-astaxanthin, astaxanthin, ovoester, carophyll pink, lucantin pink, bioastin, 3s,3's-astaxanthin, natupink, trans-astaxanthin
PubChem CID 5281224
ChEBI CHEBI:40968
Nombre IUPAC (6S)-6-hidroxi-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hidroxi-2,6,6-trimetil-3-oxociclohex-1-en-1-il]-3,7,12,16-tetrametiloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaeno-1-il]-2,4,4-trimetilciclohex-2-en-1-ona
SMILES C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Astaxanthin
Color Color morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.86
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Polvo