Learn More
MedChemExpress Astaxanthin
Código de producto. 16461148
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461148 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16461148 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB2163
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
MedChemExpress Astaxanthin, a red dietary carotenoid isolated from Haematococcus pluvialis, is a modulator of PPARγ and a potent antioxidant with antiproliferative, neuroprotective and anti-inflammatory activity. Astaxanthin has potential in the study of various diseases, such as cancers and Parkinson’s disease, cardiovascular disease. Due to its bright red colour, Astaxanthin could be used as a food colorant in animal feeds.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Peso molecular 596.84 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 472-61-7
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 2 mg/mL (3.35 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : <1 mg/mL (insoluble)
Objetivo PPAR∣Reactive Oxygen Species∣STAT∣NF-κB∣Apoptosis