Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida ASSURE HEV IgM (CE)
Código de producto. 17362070 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Virus de la hepatitis E
Código de producto. Analitos detectables
17362070 Virus de la hepatitis E
1 options
Código de producto. 17362070 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 43160020
 Artículo restringido
En stock
Una prueba rápida de IgM captura un ensayo inmunocromatográfico en fase sólida para detectar el virus de la hepatitis E.
  • Todos los anticuerpos de la clase IgM, cuando están presentes en la muestra de prueba, pueden ser capturados por anticuerpos anti-IgM humana inmovilizados en la membrana.
  • La presencia de anticuerpos IgM específicos de HEV se puede detectar de forma diferencial mediante un antígeno HEV marcado con oro coloidal inmovilizado dentro del dispositivo y se puede visualizar como líneas de color rosa/violeta después del ensayo.
  • Además, se utilizaron anticuerpos IgG de conejo inmovilizados que pueden ser reconocidos por anticuerpos anti-IgG de conejo marcados con oro coloidal como control para el funcionamiento adecuado de los reactivos.
  • Declaración de uso: Solo para venta fuera de EE. UU.
Especificaciones
Analitos detectables Virus de la hepatitis E
Tipo Prueba rápida de IgM
Formulario Sólido