Learn More
MP Biomedicals Prueba rápida ASSURE H. pylori (CE)
Código de producto. 31605227 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
H. pylori IgG
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
31605227 H. pylori IgG 20 tests
1 options
Código de producto. 31605227 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 43490020
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Dispositivo de prueba inmunocromatográfica diseñado para la detección rápida de anticuerpos IgG contra Helicobacter pylori en suero, plasma o sangre completa humanos.
  • La prueba rápida ASSURE H. pylori de MP Diagnostics es un dispositivo de prueba inmunocromatográfica diseñado para la detección rápida de anticuerpos IgG contra Helicobacter pylori en suero, plasma o sangre completa humanos.
  • Está destinado a ser una prueba de diagnóstico clínico para diagnosticar la infección por H. pylori en pacientes con trastornos gástricos.
  • Además, la presencia de anticuerpos contra un marcador de infección actual recombinante (CIM) es indicativa de infección actual.
  • Declaración de uso: Solo para venta fuera de EE. UU.
Especificaciones
Marcado CE CE-IVD
Analitos detectables H. pylori IgG
Tipo Prueba rápida de H. pylori
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rapid Test Kits
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.