Learn More
Estándar de comprobación de instrumentos 10 para ICP, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11961626 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11961626 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 11961626 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CALMIX10100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
K500 μg/ml
Al50 μg/ml
Ba50 μg/ml
Cd50 μg/ml
Cu50 μg/ml
Mn50 μg/ml
Zn50 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Instrument Check Standard 10
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7446-07-3, 7440-09-7, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-66-6
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 97.92, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Nombres de analitos o componentes Potassium (500mg/L),Aluminum (50mg/L),Barium (50mg/L)
Fórmula molecular O2Te
Número MDL MFCD00011263
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES O=[Te]=O
Elemento K, Al, Ba
Nombre IUPAC (oxo-λ 4-telanilideno)oxidano
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Cantidad 125 mL
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Instrument Check Standard 10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio