Learn More
Karl Hecht™ Frascos lavadores Asistent™
Código de producto. 10185301
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10185301 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10185301 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 49102036
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.83€
    5.01€ / paquete de 1
    Ahorro 2.82€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Para enjuagar el material de vidrio de laboratorio con facilidad y comodidad. Los frascos lavadores Karl Hecht™ Asistent™ están fabricados con plástico de polietileno.
  • Los tubos
  • Con tubo de pulverización
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Plástico
Cantidad Paquete de 10
Tipo de tapón Rosca con tubo de pulverización
Certificaciones/conformidad Certificación ISO 9001
Tipo de producto Frasco con pulverizador