Learn More
Hecht Karl™ Frascos auxiliares™ de pesaje de borosilicato
Código de producto. 10639831
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 mL
80 mL
110 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10639831 10 mL cada uno
10309031 15 mL cada uno
10044071 30 mL cada uno
10630792 45 mL cada uno
10388881 70 mL cada uno
10238011 80 mL cada uno
10185391 110 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10639831 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 44250001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.95€
    14.61€ / paquete de 1
    Ahorro 5.34€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 mL
Incluye Tapa NS intercambiable y etiqueta translúcida
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de tapón Cobertura NS
Tipo de producto Frasco de pesaje