Learn More
Aspoxicilina (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aspoxicillin |
| CAS | 63358-49-6 |
| Fórmula molecular | C21 H27 N5 O7 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Glycinamide, N-methyl-D-asparaginyl-N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-D-2-(4-hydroxyphenyl)-, [2S-(2α,5α,6β)]-, ASPC, Aspoxicillin, Doyle, TA 058 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27N5O7S/c1-21(2)15(20(32)33)26-18(31)14(19(26)34-21)25-17(30)13(9-4-6-10(27)7-5-9)24-16(29)11(22)8-12(28)23-3/h4-7,11,13-15,19,27H,8,22H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,25,30)(H,32,33)/t11-,13-,14-,15+,19-/m1/s1 |
| SMILES | CNC(=O)C[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C(=O)O)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-amino-4-(metilamino)-4-oxobutanoil]amino]-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 493.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 493.1631 |