Learn More
Aspon 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325211 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325211 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10305000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aspon
CAS 3244-90-4
Nombres de analitos o componentes Aspon
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H28 O5 P2 S2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Propyl thiopyrophosphate ([(PrO)2P(S)]2O) (6CI,7CI), Thiodiphosphoric acid ([(HO)2P(S)]2O), tetrapropyl ester (9CI), Thiopyrophosphoric acid ([(HO)2PS]2O), tetrapropyl ester (8CI), A 42, ASP 51, Aspon, E 8573, NPD, NSC 2550, O,O,O,O-Tetrapropyl dithiopyrophosphate, Tetra-n-propyl dithionopyrophosphate, Tetra-n-propyl dithiopyrophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H28O5P2S2/c1-5-9-13-18(20,14-10-6-2)17-19(21,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
SMILES CCCOP(=S)(OCCC)OP(=S)(OCCC)OCCC
Nombre IUPAC dipropoxifosfinotioiloxi-dipropoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 378.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.0853 g/mol