Learn More
R&D Systems™ Aspirin
Código de producto. 18035532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18035532 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18035532 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4092/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.77€
    90.30€ / 50 miligramos
    Ahorro 9.47€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor; NSAID
Inhibitor of cyclooxygenase (COX)-1. Blocks the production of prostaglandins and thromboxanes. Exhibits antiplatelet and antithrombotic activities. Displays anticancer effects in some solid tumors. One of the first described NSAID drugs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aspirin
CAS 50-78-2
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C9H8O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Pureza >99%
Peso molecular 180.16