Learn More
Hirschmann™ Pinzas de vacío Aspirette™
Código de producto. 10454861
Cambiar vista
Click to view available options
230 voltios; enchufe europeo
Código de producto.
10454861 230 voltios; enchufe europeo
1 options
Código de producto. 10454861 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9901500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Pinceta de vacío para recoger y colocar diferentes objetos planos hasta un peso máximo de la pieza de 70 g.
  • Entrega completa con 1 fuente de alimentación y cargador
  • Incluye 3 boquillas de aspiración y ventosas con diámetros de 3,2, 6 y 10 mm
  • 230 voltios, enchufe europeo
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230 V, enchufe europeo
Para utilizar con (aplicación) Recogida, posicionamiento de objetos planos
Tipo Pinzas de vacío