Learn More
Grant Instruments™ Filtro hidrófobo de repuesto
Código de producto. 13446468
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Aspirador FTA-1
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
13446468 Aspirador FTA-1 1 PCS
1 options
Código de producto. 13446468 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor FA1
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Evita que entren contaminantes en la bomba.
  • Para usar con aspirador Grant FTA-1
  • el filtro en línea de 0,027 micrómetros evita que entren contaminantes en la bomba
  • Dirección del flujo indicada en el cuerpo del filtro para una instalación correcta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) Aspirador FTA-1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.