Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Ensayo de difusión de gel doble Aspergillus
Código de producto. 17323191 Tienda Novacyt Group Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
20 tests
17323191 1 kit 20 tests
1 options
Código de producto. 17323191 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor FSK1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Microgen Bioproducts Aspergillus - Un ensayo serológico de doble difusión en gel destinado a la detección de anticuerpos precipitantes para Aspergillus fumigatus.
  • Ensayo de doble difusión para la detección de anticuerpos precipitantes a Aspergillus fumiga en suero.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8,5 mL
Formulario Líquido
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Doble difusión en gel (Ouchterlony)
Tipo Ensayo de difusión de gel doble
Tipo de producto final Kit de prueba
Etiqueta o tinte Etiqueta EC/REP en la caja del kit, etiqueta de cartón CE en blanco
Material de partida De 5 a 10 ml de sangre venosa