Learn More
(±)-Ácido aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-Aspartic acid |
| CAS | 617-45-8 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O4 |
| Sinónimo | Aspartic acid, DL- (8CI), DL-Aspartic acid, (RS)-Aspartic acid, (±)-Aspartic acid, 2-Aminobutanedioic acid, Aminosuccinic acid, DL-Aminosuccinic acid, NSC 141379 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | NC(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 133.1 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0375 |
| Mostrar más |