Learn More
Ácido aspártico, Mikromol™
Descripción
Ácido aspártico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Aspartic acid |
| CAS | 56-84-8 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Aspartic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Aspartic Acid, L-Aspartic acid, Aspartic acid, L-, (+)-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553, Alanine Impurity A, Asparagine Monohydrate Impurity A, Asparagine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-aminobutanedioico |
| Mostrar más |