Learn More
(-)-Aspartic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16430518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16430518 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16430518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY42068
MedChemExpress (-)-Aspartic acid is an endogenous NMDA receptor agonist.
(-)-Aspartic acid is an endogenous NMDA receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Aspartic acid
CAS 1783-96-6
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H7NO4
Sinónimo (R)-Aspartic acid D-(-)-Aspartic acid
Información de solubilidad H2O : 7.69 mg/mL (57.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](C(O)=O)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 133.1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration