Learn More
Aspartic acid calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16402549
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16402549 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402549 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0666B
MedChemExpress Aspartic acid calcium (Calcium L-aspartate) is a chelate where calcium is attached to an amino acid naming L-Aspartic acid. L-Aspartic acid is an amino acid and serves as a building block for proteins in the body.
Aspartic acid calcium (Calcium L-aspartate) is a chelate where calcium is attached to an amino acid naming L-Aspartic acid. L-Aspartic acid is an amino acid and serves as a building block for proteins in the body.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aspartic acid calcium
CAS 10389-09-0
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H5CaNO4
Sinónimo Calcium L-aspartate
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (584.25 mM)
SMILES N[C@@H](CC([O-])=O)C([O-])=O.[Ca+2]
Peso molecular (g/mol) 171.16
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation