Learn More
Aspartame, TRC
Código de producto. 17967564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17967564 5 g 5 g
17937664 25 mg 25 miligramos
17937104 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17967564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7900155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22839-47-0
Sinónimo L-Phenylalanine, N-L-α-aspartyl-, 1-methyl ester∣Succinamic acid, 3-amino-N-(α-carboxyphenethyl)-, N-methyl ester, stereoisomer (8CI)∣Aspartame∣Aspartylphenylalanine methyl ester∣Canderel∣Dipeptide sweetener∣E 951∣Equal∣Finn∣L-Aspartame∣L-Aspartyl-L-3-phenylalanine methyl ester∣L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester∣L-Aspartyl-L-phenylalanyl methyl ester∣L-α-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester∣Methyl aspartylphenylalanate∣NutraSweet∣Pal Sweet∣Pal Sweet Diet G 100∣Palsweet Diet∣Sladex∣Sweet dipeptide∣Zero-Cal∣α-Aspartame∣α-L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester∣α-Sweet
Especificaciones
Formato Neat
Peso molecular 294.3
Tipo de producto API
Cantidad 5 g