Learn More
Aspartamo, Mikromol™
Descripción
Aspartamo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aspartame |
| CAS | 22839-47-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Aspartame |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Aspartame, Aspartylphenylalanine methyl ester, Canderel, Dipeptide sweetener, E 951, Equal, Finn, L-Aspartame, L-Aspartyl-L-3-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanyl methyl ester, Methyl aspartylphenylalanate, NutraSweet, Pal Sweet, Palsweet Diet, Sweet dipeptide, Zero-Cal, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 2-methyl ester, N-L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 1-methyl ester, 3-Amino-N-(alpha-carboxyphenethyl)succinamic acid N-methyl ester stereoisomer, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Aspartame, alpha-L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Sweet |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3S)-3-amino-4-[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-4-oxobutanoico |
| Mostrar más |