Learn More
Aspartamo-d5, TRC
Código de producto. 30332454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30332454 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30332454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79001810MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aspartame-d5
CAS 1356849-17-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14H13D5N2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo Aspartame D5 (Phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)OC)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-[[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)propan-2-il]amino]-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 299.33
Porcentaje de pureza >95