Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aspartamo, 98 %
Código de producto. 15454109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454109 25 g 25 g
15444109 5 g 5 g
15464109 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454109 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61523.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.20€
    133.65€ / 25 g
    Ahorro 29.55€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Un edulcorante no nutritivo y un éster de dipéptido casi 160 veces más dulce que sacarosa
Aspartame is a synthetic and low-calorie sweetener and is used as an active ingredient in consumer foods, beverages, soft drinks, breath mints, sugar free chewing gum, cocoa mixes, frozen desserts, chewable vitamin supplements, milk drinks, cerals, pharmaceutical drugs and supplements, tabletop sweeteners and diet sodas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El aspartamo es un edulcorante sintético y bajo en calorías que se utiliza como ingrediente activo en alimentos, bebidas, refrescos, pastillas mentoladas para el aliento, chicle sin azúcar, mezclas de cacao, postres congelados, suplementos vitamínicos masticables, bebidas lácteas, cereales, medicamentos y suplementos farmacéuticos, edulcorantes de mesa y refrescos light.
Solubilidad
Soluble en ácido fórmico, dimetilsulfóxido. Escasamente soluble en agua y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22839-47-0
Fórmula molecular C14H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 294.31
Número MDL MFCD00002724
Clave InChI IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Sinónimo aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-4-oxobutanoico
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aspartame
Punto de fusión 243°C to 245°C
Color Blanco
Fórmula lineal HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
Beilstein 2223850
Índice Merck 14,839
Información de solubilidad Soluble in formic acid,dimethyl sulfoxide. Sparingly soluble in water and ethanol.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo