Learn More
MedChemExpress Aspartame
Código de producto. 16420898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16420898 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16420898 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB0361
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Aspartame (SC-18862) is a methyl ester of a dipeptide. Aspartame can be used as a synthetic nonnutritive sweetener. Aspartame is composed of phenylalanine (50%), aspartic acid (40%) and methanol (10%).
Especificaciones
Pureza 98.01%
CAS 22839-47-0
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 294.3 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 25 mg/mL (84.95 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (16.99 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo SC-18862