Learn More
Asparagusic acid, MedChemExpress
Descripción
Asparagusic acid is a sulfur-containing flavor component produced by asparagus plants, with anti-parasitic effect. Asparagusic acid is a plant growth inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Asparagusic acid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2224-02-4 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C4H6O2S2 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 46 mg/mL (306.22 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1CSSC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Mostrar más |